Drukuj
2,4-Dinitrobenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15452.03 A15452.06 A15452.14
A15452.03EA 359 PLN
A15452.03 A15452.06 A15452.14
2,4-Dinitrobenzaldehyde ≥98%
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 528-75-6 Molecular Formula: C7H4N2O5 Formula Weight: 196.12 Melting Point: 65-68° Boiling Point: 190°/10mm Merck Reference: 14,3272 MDL No.: MFCD00013376
Formuła: C₇H₄N₂O₅
MW: 196.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 190 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 65…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013376
Numer CAS: 528-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-440-7
Klasyfikacja Merck : 13,03300