4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17972.06
A17972.14
A17972.06EA
538
PLN
A17972.06
A17972.14
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 3011-34-5
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 2047884
Formuła:
C₇H₅NO₄ Temp. topnienia: 140…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007117 Numer CAS: 3011-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-141-6 |