Drukuj
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
162890050 162890250
ACRO162890050EA 271 PLN
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 139…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007117
Numer CAS: 3011-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-141-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %