Drukuj
5-Nitrosalicylaldehyd 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
416180050 416180250
ACRO416180050EA 297 PLN
ACRO416180050 ACRO416180250
5-Nitrosalicylaldehyd 98+%
5-Nitrosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007337
Numer CAS: 97-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-587-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.0 %