3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
B23658.03
B23658.06
B23658.03EA
717
PLN
B23658.03
B23658.06
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 5274-70-4
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 109-110°
MDL No.: MFCD00041874
Formuła:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 g/mol Temp. topnienia: 109…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041874 Numer CAS: 5274-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-098-7 |