Drukuj
4-Nitrobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06766.0025 8.06766.0100
8.06766.0025EA 235 PLN
8.06766.0025 8.06766.0100
4-Nitrobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 106 °C
Gęstość: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007346
Numer CAS: 555-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-084-5
Klasyfikacja Merck : 12,06684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.34 g/l (25 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3