4-Nitrobenzaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11655.14
A11655.22
A11655.36
A11655.14EA
292
PLN
A11655.14
A11655.22
A11655.36
4-Nitrobenzaldehyd ≥99%
4-Nitrobenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 555-16-8
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Melting Point: 104-106°
Beilstein Reference: 386796
Merck Reference: 14,6587
MDL No.: MFCD00007346
Formuła:
C₇H₅NO₃ Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 104…106 °C Gęstość: 1,546 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007346 Numer CAS: 555-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-084-5 Klasyfikacja Merck : 14,6587 |