3-Nitrobenzaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13594.0B
A13594.30
A13594.36
A13594.0BEA
1510
PLN
A13594.0B
A13594.30
A13594.36
3-Nitrobenzaldehyd ≥99%
3-Nitrobenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 99-61-6
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Melting Point: 57-59°
Boiling Point: 164°/23mm
Merck Reference: 14,6587
MDL No.: MFCD00007249
Formuła:
C₇H₅NO₃ Temp. Wrzenia: 164 °C (23 mmHg) Temp. topnienia: 57…59 °C Gęstość: 1,481 g/cm³ (0 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007249 Numer CAS: 99-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-772-6 Klasyfikacja Merck : 14,6587 |