Drukuj
3-Nitrobenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128411000 128415000
ACRO128411000EA 175 PLN
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobenzaldehyd 99%
3-Nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56…59 °C
Gęstość: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007249
Numer CAS: 99-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-772-6
Jednostka: 3077
Klasyfikacja Merck : 12,06684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %