Drukuj
o-nitrobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
8.22293.0025EA 257 PLN
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
o-nitrobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
o-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41…43 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007132
Numer CAS: 552-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-025-3
Klasyfikacja Merck : 12,06684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 41 - 43 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 156 °C (20 hPa)
Ignition Point 200 °C (Lit.)