o-nitrobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11501.14
A11501.22
A11501.36
A11501.14EA
384
PLN
A11501.14
A11501.22
A11501.36
o-nitrobenzaldehyd ≥98%
o-nitrobenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 552-89-6
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Flash Point:
Formuła:
C₇H₅NO₃ Temp. Wrzenia: 153 °C (23 mmHg) Temp. topnienia: 43…46 °C Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007132 Numer CAS: 552-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-025-3 Klasyfikacja Merck : 14,6587 |