Drukuj
o-nitrobenzaldehyd 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 303 PLN
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
o-nitrobenzaldehyd 99+%
o-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 153 °C (23 mmHg)
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007132
Numer CAS: 552-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-025-3
Klasyfikacja Merck : 12,06684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %