4-dimetyloaminobenzaldehyd ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
23439.158EA
656
PLN
23439.158
23439.238
4-dimetyloaminobenzaldehyd ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO MW: 149.19 g/mol Temp. Wrzenia: 266 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 72 Gęstość: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003381 Numer CAS: 100-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0 Klasyfikacja Merck : 13,03257 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Bases of indole type | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Organic impurities | Passes test |
Solution in acetic acid | Passes test |
Melting point | 72 - 74 °C |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Insolubility in alcohol | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |