4-dimetyloaminobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03057.0100
8.03057.0250
8.03057.1000
8.03057.0025
8.03057.0100EA
158
PLN
8.03057.0100
8.03057.0250
8.03057.1000
8.03057.0025
4-dimetyloaminobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 72 °C Gęstość: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003381 Numer CAS: 100-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,03257 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 0.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 72 - 75 °C |
Molar Mass | 149.19 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 176 - 177 °C (23 hPa) |
Flash Point |
|
Ignition Point | 445 °C |