Drukuj
4-dimetyloaminobenzaldehyd Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03058.0025 1.03058.0100 1.03058.1000
1.03058.0025EA 329 PLN
1.03058.0025 1.03058.0100 1.03058.1000
4-dimetyloaminobenzaldehyd Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, Supelco®
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72 °C
Gęstość: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003381
Numer CAS: 100-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 72 - 75 °C
Molar Mass 149.19 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 176 - 177 °C (23 hPa)
Flash Point 100 °C
Ignition Point 445 °C