Drukuj
4-dimetyloaminobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
33130-100G 33130-1KG
SIAL33130-100GEA 548 PLN
SIAL33130-100G SIAL33130-1KG
4-dimetyloaminobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72
Gęstość: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003381
Numer CAS: 100-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0
Klasyfikacja Merck : 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM