4-dimetyloaminobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11712.0E
A11712.22
A11712.36
A11712.0EEA
3410
PLN
A11712.0E
A11712.22
A11712.36
4-dimetyloaminobenzaldehyd 98%
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 100-10-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 164°(327°F)
Odour: Strong
Boiling Point: 176-177°/17mm
Beilstein Reference: 606802
Merck Reference: 14,3230
MDL No.: MFCD00003381
Formuła:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Temp. Wrzenia: 176…177 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 73…75 °C Gęstość: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Temp. Zapłonu: 164 °C (327 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003381 Numer CAS: 100-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0 Klasyfikacja Merck : 14,3230 |