4-dimetyloaminobenzaldehyd ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36684.14
36684.22
36684.36
36684.14EA
276
PLN
36684.14
36684.22
36684.36
4-dimetyloaminobenzaldehyd ACS
4-dimetyloaminobenzaldehyd
CAS No.: 100-10-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 164°(327°F)
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Strong
Melting Point: 73-75°
Boiling Point: 176-177°/17mm
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, ether, chloroform, acetic acid
Beilstein Reference: 606802
Merck Reference: 14,3230
MDL No.: MFCD00003381
Formuła:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Temp. Wrzenia: 176…177 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 73…75 °C Gęstość: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Temp. Zapłonu: 164 °C (327 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003381 Numer CAS: 100-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0 Klasyfikacja Merck : 14,3230 |