Drukuj
4-dimetyloaminobenzaldehyd ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
423630250 423631000 423635000 423630025
ACRO423630250EA 213 PLN
ACRO423630250 ACRO423631000 ACRO423635000 ACRO423630025
4-dimetyloaminobenzaldehyd ACS
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: 70…75 °C
Gęstość: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Temp. Zapłonu: 164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003381
Numer CAS: 100-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0
Klasyfikacja Merck : 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 75 °C
Solubility (in alcohol) Passes test, (in hydrochloric acid) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Color of alcohol solution ≤60 APHA
Color of a HCl solution Passes test