Drukuj
4-dimetyloaminobenzaldehyd 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 132 PLN
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-dimetyloaminobenzaldehyd 99+%
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: 70…75 °C
Temp. Zapłonu: 164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003381
Numer CAS: 100-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0
Klasyfikacja Merck : 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %