4-(Dietyloamino)benzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Diethylaminobenzaldehyde
A11825.22
A11825.36
A11825.22EA
351
PLN
A11825.22
A11825.36
4-(Dietyloamino)benzaldehyd 97%
4-(Dietyloamino)benzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 120-21-8
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 173-175°/7mm
Beilstein Reference: 511102
MDL No.: MFCD00003382
Formuła:
C₁₁H₁₅NO Temp. Wrzenia: 173…175 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 39…41 °C Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003382 Numer CAS: 120-21-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-377-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |