Drukuj
4-(Dietyloamino)benzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Diethylaminobenzaldehyde
114001000 114005000
ACRO114001000EA 259 PLN
ACRO114001000 ACRO114005000
4-(Dietyloamino)benzaldehyd 99%
4-(Dietyloamino)benzaldehyd
Formuła: C₁₁H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 174 °C (7 mmHg)
Temp. topnienia: 38…41 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003382
Numer CAS: 120-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-377-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to brown to black Coarse crystals or chunks or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Fluorescence max 605 nm (in Methanol)
Optimum lasing 614 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥105000 l/(mol.cm) (at Lambda max)