Drukuj
Wiskozymetry Cannon-Fenske z przepływem wstecznym do pomiarów ręcznych
Dostawca: SI Analytics
285403067 285403018 285403034 285403001 285403026 285403042 285403059 285403075 285403083 285403091 285403104 285403112
SCOI285403067EA 2160 PLN
SCOI285403067 SCOI285403018 SCOI285403034 SCOI285403001 SCOI285403026 SCOI285403042 SCOI285403059 SCOI285403075 SCOI285403083 SCOI285403091 SCOI285403104 SCOI285403112
Wiskozymetry Cannon-Fenske z przepływem wstecznym do pomiarów ręcznych
Wiskozymetry Wiskozymetry kapilarne
Reverse flow viscometers calibrated with constant.
Suitable for opaque liquids manual measurements.