Drukuj
System pomp mikrobiologicznych, Sentino
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0952EA 8290 PLN
516-0952
System pomp mikrobiologicznych, Sentino
Pompy Pompy perystaltyczne
The Sentino® pump system is ideal for microbiological MF technique using Pall MicroFunnel™ filtration units. Designed to use peristaltic action to draw the sample through the filter and send filtrate directly to drain or waste collection. The housing is a PC ABS-blended polymer, the keypad and label PE, the pump head PEI with PTFE-filled PBT rollers. The fluid path adapter is PP.
  • Bezpieczeństwo: system eliminuje potrzebę stosowania pułapki na płyn pod próżnią, zapobiegając wypadkom związanym z implozją
  • Konstrukcja przeznaczona do jednorazowego użytku również eliminuje konieczność czyszczenia i sterylizowania w autoklawie modułu rozgałęźnika, co pozwala na oszczędność czasu
  • Łatwe do czyszczenia: kształt urządzenia i materiały konstrukcyjne można łatwo przetrzeć standardowymi laboratoryjnymi środkami dezynfekcyjnymi
  • Klawiatura dotykowa EasySoft ma prostą funkcję włączania/wyłączania i funkcje impulsowe do sterowania filtracją, bez skomplikowanego programowania
The peristaltic flow design pulls sample through the filter and fluid path eliminating the need for a vacuum source. It also ensures the fluid flows in one direction without the potential for back-up and contamination of analysis. Operating parameters are pre-set and fixed to best satisfy published requirements for MF technique in US EPA, ISO and ASTM methods; thereby eliminating the need for extensive validations. Fixed conditions also prevent changes to filtration parameters that may adversely affect colony recoveries and integrity of results.
Dodatkowe informacje: The Sentino® microbiology pump system contains a pump, power transformer (compatible with 120 or 240 V), a power cord with IEC-320 connection and European Shuko plug,a power cord with IEC-320 connection and UK BS1363 plug.
Disposable fluid paths (516-0417 – 10/pk) must be ordered separately.