Drukuj
wąskązymetry kapilarne, Cannon-Fenske
Dostawca: SI Analytics
285402124 285402132 285402149 285402157 285402165 285402173 285402181 285402198 285402202 285402219 285402227
442-1195EA 2110 PLN
442-1195 442-1196 442-1197 442-1198 442-1199 442-1217 442-1218 442-1219 442-1228 442-1229 442-1230
wąskązymetry kapilarne, Cannon-Fenske
Wiskozymetry Wiskozymetry kapilarne
Capillary viscometers calibrated for automatic measurements in routine applications.
Certyfikaty: ISO/DIN 5105, ASTM D 2515, D 446