kwas wanilinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
A12074.14
A12074.22
A12074.36
A12074.14EA
314
PLN
A12074.14
A12074.22
A12074.36
kwas wanilinowy ≥98%
kwas wanilinowy
Purity: 98%
CAS No.: 121-34-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 210-218°
Beilstein Reference: 2208364
Merck Reference: 14,9931
MDL No.: MFCD00002551
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. Wrzenia: 353 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 210…218 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002551 Numer CAS: 121-34-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-466-8 Klasyfikacja Merck : 14,9931 |