wanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A11169.0E
A11169.22
A11169.36
A11169.0EEA
3780
PLN
A11169.0E
A11169.22
A11169.36
wanilina ≥99%
wanilina
Purity: 99%
CAS No.: 121-33-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 153°(307°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.06
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 81-83°
Boiling Point: 170°/15mm
Beilstein Reference: 472792
Merck Reference: 14,9932
MDL No.: MFCD00006942
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 170 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 81…83 °C Gęstość: 1,06 Temp. Zapłonu: 153 °C (307 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006942 Numer CAS: 121-33-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-465-2 Klasyfikacja Merck : 14,9932 |