Drukuj
wanilina 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
140820010 140820020 140821000 140822500 140820050
ACRO140820010EA 901 PLN
ACRO140820010 ACRO140820020 ACRO140821000 ACRO140822500 ACRO140820050
wanilina 99%, pure
wanilina
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 170 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 81…84 °C
Gęstość: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006942
Numer CAS: 121-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-465-2
Klasyfikacja Merck : 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %