Drukuj
Benzaldehyd, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 2350 PLN
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Benzaldehyd, Supelco®
Benzaldehyde
Formuła: C₆H₅CHO
MW: 106.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 179
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 64
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003299
Numer CAS: 100-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-860-4
Jednostka: 1990
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM