Benzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
30749.A1
30749.A5
30749.30
30749.A1EA
293
PLN
30749.A1
30749.A5
30749.30
Benzaldehyd ≥98%
Benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 100-52-7
Molecular Formula: C7H6O
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.5450
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Almond-like
Melting Point: -26°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 471223
Merck Reference: 14,1058
UN No.: 1990
MDL No.: MFCD00003299
Formuła:
C₆H₅CHO Temp. Wrzenia: 178…179 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1,047 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003299 Numer CAS: 100-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-860-4 Jednostka: 1990 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1058 |