Drukuj
Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, pure, redistilled
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
378361000 378360010
378361000.EA 404 PLN
378361000. 378360010.
Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, pure, redistilled
Benzaldehyde
Formuła: C₆H₅CHO
Temp. Wrzenia: 179 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1,043 g/cm³
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003299
Numer CAS: 100-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-860-4
Jednostka: 1990
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %