Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, PFA, z zakrętką
Dostawca: KARTELL
1688 1689 1690 1691 1692
KART1688EA 1140 PLN
KART1688 KART1689 KART1690 KART1691 KART1692
Butelki z szeroką szyjką, PFA, z zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PFA, półprzezroczysty.
  • Odporność termiczna: od −200 do + 250 ° C
  • Uniwersalna odporność chemiczna
  • Ciśnienie: brak ciśnienia
  • Nieporowaty