Drukuj
Naczynia do odparowywania z zakrętką
Dostawca: KARTELL
1677 1678
KART1677EA 745 PLN
KART1677 KART1678
Naczynia do odparowywania z zakrętką
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Made of PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance