2,4,6-Tribromofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12424.0B
A12424.30
A12424.0BEA
1330
PLN
A12424.0B
A12424.30
2,4,6-Tribromofenol ≥98%
2,4,6-Tribromofenol
Purity: 98%
CAS No.: 118-79-6
Molecular Formula: C6H3Br3O
Formula Weight: 330.80
Melting Point: 86-92°
Boiling Point: 282-290° subl.
Merck Reference: 14,9613
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002150
Formuła:
C₆H₃Br₃O Temp. Wrzenia: 282…290 °C (subl.) Temp. topnienia: 86…92 °C Gęstość: 2,550 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002150 Numer CAS: 118-79-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-278-6 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,9613 |