Drukuj
2,4,6-Tribromofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160100050 160101000 160105000
ACRO160100050EA 178 PLN
ACRO160100050 ACRO160101000 ACRO160105000
2,4,6-Tribromofenol 98%
2,4,6-Tribromofenol
Formuła: C₆H₃Br₃O
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 89…93 °C
Gęstość: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002150
Numer CAS: 118-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-278-6
Jednostka: 3077
Klasyfikacja Merck : 12,09744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to light brown Powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %