Drukuj
Pojemniki na próbki z zakrętką
Dostawca: KARTELL
1672 1673 1674 1675
KART1672EA 700 PLN
KART1672 KART1673 KART1674 KART1675
Pojemniki na próbki z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For sample collection, transport and storage.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904