Drukuj
Słoje dzwonowe, ze standardową szlifowaną szyjką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT244656106EA 1480 PLN
SCOT244656106 SCOT244655907 SCOT244656903
Słoje dzwonowe, ze standardową szlifowaną szyjką, DURAN®
Słoje, naczynia i pojemniki Dzwony szklane
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • Very good thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Wall thickness and geometry designed to suit vacuum applications.
The flat flange bell is used for tests with a vacuum experimental plate (vacuum chamber). The bell has a ground flange and a ground joint for the insertion of measuring equipment.