Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z zakrętkami
Dostawca: KARTELL
15700 15701 15702 15703 15704
KART15700EA 13.5 PLN
KART15700 KART15701 KART15702 KART15703 KART15704
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z zakrętkami
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Nadaje się do żywności
Cylindryczne butelki są dostarczane z wkładką i nasadką. Dzięki dużej szyjce nadają się do proszków, stałych preparatów, kremowych lub półstałych substancji, kryształów i substancji higroskopijnych.
Certyfikaty: EC Regulation 1935/2004 • EC Regulation 10/2011