Drukuj
Butelki wagowe, szklane, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
242111305 242112404 242101304 242102309 242103202 242104104 242112301 242111802
611-2780EA 1550 PLN
611-2780 611-2783 611-2776 611-2777 611-2778 611-2779 611-2782 611-2781
Butelki wagowe, szklane, DURAN®
Butelki i butle Naczynka wagowe
DURAN® szkło borokrzemowe 3.3. , przezroczyste.
  • Wymienne pokrywy ze szlifem
  • Obszar pisania w kolorze białym
  • Dostępne w niskiej lub wysokiej formie