4-bromofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
A14873.22EA
332
PLN
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
4-bromofenol ≥99%
4-bromofenol
Purity: 99%
CAS No.: 106-41-2
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅BrO MW: 173.01 g/mol Temp. Wrzenia: 235…238 °C Temp. topnienia: 62…66 °C Gęstość: 1.840 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002313 Numer CAS: 106-41-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-394-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,01413 |