Drukuj
4-bromofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 172 PLN
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-bromofenol 97%
4-bromofenol
Formuła: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 236
Temp. topnienia: 64…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002313
Numer CAS: 106-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-394-4
Klasyfikacja Merck : 13,01413
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %