3-Bromofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 591-20-8
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅BrO Temp. Wrzenia: 235…236 °C Temp. topnienia: 28…32 °C Gęstość: 1,63 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002253 Numer CAS: 591-20-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-706-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1428 |