Drukuj
Kolby destylacyjne, typ żeliwny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
216532807 216532901
752-0500EA 220 PLN
752-0500 214-0435
Kolby destylacyjne, typ żeliwny, DURAN®
Kolby Kolby destylacyjne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Jednolity rozkład grubości ścianek sprawia, że kolby te są idealne do zastosowań grzewczych i destylacyjnych.