Drukuj
Flasks, conical, Erlenmeyer shape, wide neck, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
212276807 212277306 212278602
201-1902EA 525 PLN
201-1902 214-0237 214-0238
Flasks, conical, Erlenmeyer shape, wide neck, DURAN®
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
  • Szkło typu I według USP, EP i JP
Z wywiniętym obrzeżem i polem do opisu. Bez podziałki.