Drukuj
Odbiorniki destylacyjne, Anschütz-Thiele, wygięte
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05298001 05298004 05298014 05298101 05298104 05298114
271-2516EA 1500 PLN
271-2516 271-2517 LENZ05298014 LENZ05298101 LENZ05298104 LENZ05298114
Odbiorniki destylacyjne, Anschütz-Thiele, wygięte
Elementy do destylacji Odbieralniki destylatu
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Receivers with bent adapter, graduated, with NS socket and NS cone, vacuum connection: thread GL18, NS stopcock with solid glass plug.