Drukuj
Kolby jodowe ze standardowym szlifowężym złączem i korkiem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
241922704 241923709 241924602 241925607
SCOT241922704EA 1970 PLN
SCOT241922704 SCOT241923709 214-0192 SCOT241925607
Kolby jodowe ze standardowym szlifowężym złączem i korkiem, DURAN®
Kolby Kolby do oznaczania liczby jodowej
DURAN® borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area.
With printed retrace code (batch identification).