Drukuj
Odbiorniki destylacyjne, Bernauer
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05288101 05288001 05288002 05288004 05288102 05288104
201-0906EA 497 PLN
201-0906 LENZ05288001 LENZ05288002 LENZ05288004 LENZ05288102 LENZ05288104
Odbiorniki destylacyjne, Bernauer
Elementy do destylacji Odbieralniki destylatu
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Distilling receivers acc. to Bernauer (modified), with three cones NS 14/23, vacuum connection with glass olive. With flasks 100 ml capacity or without flasks available.