Drukuj
Waciki walidacyjne do czyszczenia o niskiej zawartości TOC, Alpha®
Dostawca: Texwipe
TX714K TX761K
115-1894EA 7780 PLN
115-1894 115-1898
Waciki walidacyjne do czyszczenia o niskiej zawartości TOC, Alpha®
Wymazówki Wymazówki do czyszczenia
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Uwaga: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.