Drukuj
Odbiorniki destylacyjne, Bredt, wygięte
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05280001 05280004
271-2521EA 1200 PLN
271-2521 271-2522
Odbiorniki destylacyjne, Bredt, wygięte
Elementy do destylacji Odbieralniki destylatu
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With four flasks NS 14/23, with bent adapter (105°) vacuum connection: GL 18.