Drukuj
Odczyt cyfrowy lupa, SmartLux
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
332189-0004 332189-0008 332189-0016 332189-0032 332189-0002
331-4261EA 3180 PLN
331-4261 331-4262 331-4263 331-4264 331-0060
Odczyt cyfrowy lupa, SmartLux
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporne na wysoką temperaturę od −100 do + 120 ° C
  • Szczelne
Ekonomiczne, odporne na pęknięcie jednorazowe butelki do bezpiecznego pobierania, transportu i przechowywania próbek. Nadaje się do długotrwałego przechowywania bez bezpośredniego promieniowania UV.